Learn More
Chlorhydrate de 5-méthyltryptamine, TRC
Code produit 30473965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
Conditionnement:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473965 500 mg 500mg
30467141 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30473965 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM331940500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1010-95-3
Formule moléculaire C11H15ClN2
Quantité 500 mg
Synonyme 5-Methyl-1H-Indole-3-ethanamine Hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-(5-méthyl-1H-indol-3-yl)éthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 210.7
Poids de la formule 210.0924