Learn More
MedChemExpress 5-Methyluridine
Code produit 16403429
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16403429 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16403429 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYW009444
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
MedChemExpress 5-Methyluridine is a is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
Spécification
Poids moléculaire 258.23 g/mol
Type de produit Natural Products
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Conditions d’expédition Room temperature
Pureté 97.0%
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (387.25 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.25 mM)
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 1463-10-1