Learn More
5-Méthyluridine, TRC
Code produit 30470319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470319 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470319 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM338190100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyluridine
CAS 1463-10-1
Formule moléculaire C10 H14 N2 O6
Quantité 100 mg
Synonyme Uridine, 5-methyl-, 5-Methyluridine, 1-β-D-Ribofuranosylthymine, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-methyl-1-β-D-ribofuranosyl-, Ribothymidine, Thymine riboside, β-D-Ribofuranoside, thymine-1
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthélé)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 258.23
Poids de la formule 258.0852