Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Turbine à rotation RMN de 5 mm
Code produit 31877405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31877405 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31877405 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660060053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    239.96€ / 1 pièces
    Économisez 77.04€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Pour une utilisation avec Bruker™ des spectromètres.
  • Adapté aux Bruker™ turbines
  • La bande de compte-tours améliore la durée de vie
  • Plage de température : -20 à 60 °C
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bruker Spectromètre RMN
Type Turbine rotative
Couleur Bleu