Learn More
5-(Morpholin-4-ylméthyl)quinolin-8-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(Morpholin-4-ylmethyl)quinolin-8-ol |
| CAS | 312611-90-8 |
| Formule moléculaire | C14 H16 N2 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16N2O2/c17-13-4-3-11(10-16-6-8-18-9-7-16)12-2-1-5-15-14(12)13/h1-5,17H,6-10H2 |
| SMILES | Oc1ccc(CN2CCOCC2)c3cccnc13 |
| Nom IUPAC | 5-(morpholin-4-ylméthyl)quinoline-8-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.289 |
| Poids de la formule | 244.121 |