Learn More
5-(Morpholinométhyl)-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10515934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10515934 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10396654 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10515934 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC72504CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 392659-97-1
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.218
Numéro MDL MFCD01821235
Clé InChI ZQILSGYYJOBENS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-morpholinomethyl-2-furaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl-2-furaldehyde, 5-morpholinomethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl furan-2-carbaldehyde
CID PubChem 3159700
Nom IUPAC 5-(morpholine-4-ylméthyl)furane-2-carbaldéhyde
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(O2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Morpholinomethyl)-2-furaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 97%