Learn More
5-(morpholinométhyl)isoxazole-3-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10637580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637580 1 g Flacon en verre ambré 1g
10179909 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10637580 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC70804DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 893749-85-4
Formule moléculaire C9H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 196.206
Clé InChI AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
CID PubChem 20099059
Nom IUPAC 5-(morpholine-4-ylméthyl)-1,2-oxazole-3-carbalaldéhyde
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.21
Pourcentage de pureté 97%