Learn More
5-(Morpholinométhyl)thiophène--carbalaldéhyde,2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10789015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10789015 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10396514 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10789015 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC73404CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 893744-01-9
Formule moléculaire C10H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.28
Numéro MDL MFCD06803315
Clé InChI YPXGCMYNDMFOHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-formyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 5-morpholinomethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-morpholinylmethyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl thiophene-2-carbaldehyde
CID PubChem 20098933
Nom IUPAC 5-(morpholine-4-ylméthyl)thiophène-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Morpholinomethyl)thiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 211.28
Pourcentage de pureté 97%