Learn More
5-Nitro-1,10-phenanthroline, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitro-1,10-phenanthroline |
| CAS | 4199-88-6 |
| Formule moléculaire | C12H7N3O2 |
| Numéro MDL | MFCD00004981 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC2=CC=CN=C2C2=C1C=CC=N2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.20 |
| Pourcentage de pureté | 98% |