Learn More
5-Nitro-1,10-phénanthroline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Nitro-1,10-phenanthroline complexes of iron find wide applications in redox titrations. It is used as a precursor for the synthesis of 5-amino-1,10-phenanthroline, 5-isothiocyanato-1,10-phenanthroline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Les complexes 5-Nitro-1,10-phenanthroline du fer trouvent de larges applications dans les titrations redox. Il est utilisé comme précurseur pour la synthèse de la 5-amino-1,10-phénantholine et de la 5-isothiocyanato-1,10-phénantholine.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitro-1,10-phenanthroline |
| Point de fusion | 202°C to 204°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 196245 |
| Synonyme | 1,10-phenanthroline, 5-nitro, 5-nitro-1, 10-diazaphenanthrene, nitroferroin, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmn, phhn01, 5nitro-1, 10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-diazaphenanthrene, pddbtwxlnjnics-uhfffaoysa, 5-nitro-1,10-phenanthroline, crystalline |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 225.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |