Learn More
Chlorure de 5-nitro-1-benzothiophène-2-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10292832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10292832 1 g Flacon en verre ambré 1g
10079351 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10292832 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00752DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 86010-32-4
Formule moléculaire C9H4ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 241.65
Numéro MDL MFCD04115400
Clé InChI KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-nitrobenzothiophene-2-carboxoyl chloride, 5-nitro-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
CID PubChem 2794619
Nom IUPAC 5-nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2SC(=CC2=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.65
Pourcentage de pureté 95%