Learn More
5-Nitro-1-(phénylméthyl)-1H-imidazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitro-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole |
| CAS | 159790-78-0 |
| Formule moléculaire | C10H9N3O2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9N3O2/c14-13(15)10-6-11-8-12(10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2 |
| SMILES | O=N(C1=CN=CN1CC2=CC=CC=C2)=O |
| Nom IUPAC | 1-benzyl-5-nitro-1H-imidazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.2 |
| Poids de la formule | 203.07 |