Learn More
5-Nitro-1H-indazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465553 25 g 25g
11475553 100 g 100g
11485553 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465553 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13478.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5401-94-5 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5401-94-5
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.136
Numéro MDL MFCD00005693
Clé InChI WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitroindazole, 1h-indazole, 5-nitro, unii-235y7p37zd, ccris 4134, 2h-indazole, 5-nitro, 5ni, 5-nitroindazol, 5-nitro indazole, 5-nitro-indazole, 5-nitro-1h-indazol
CID PubChem 21501
Nom IUPAC 5-nitro-1H-indazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-1H-indazole
Point de fusion 208°C to 211°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 7936
Poids de la formule 163.14
Pourcentage de pureté ≥98%