Learn More
5-nitro-1H-pyrazole, 90 %, Thermo Scientific™
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitro-1H-pyrazole |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 113.08 |
| Pourcentage de pureté | 97% |