Learn More
5-nitro-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10518663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10518663 1 g Flacon en verre ambré -
10752601 10 g Flacon en verre 10g
10696924 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10518663 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AC17386DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 698-63-5
Numéro MDL MFCD00003230
Clé InChI SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
CID PubChem 12774
ChEBI CHEBI:34459
Nom IUPAC 5-nitrofuran-2-carbaldehyde
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33°C to 37°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.3400g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H3NO4
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 141.082
Poids de la formule 141.08
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Low Melting Solid