Learn More
5-nitro-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752601 10 g Flacon en verre 10g
10518663 1 g Flacon en verre ambré -
10696924 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10752601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173860100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 698-63-5
Numéro MDL MFCD00003230
Clé InChI SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
CID PubChem 12774
ChEBI CHEBI:34459
Nom IUPAC 5-nitrofurane-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34.0°C to 35.0°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.3400g/mL
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H3NO4
Indice de réfraction 1.5905
Quantité 10 g
Beilstein 17,IV,4459
Gravité spécifique 1.34
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids moléculaire (g/mol) 141.08
Poids de la formule 141.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.