Learn More
5-Nitro-2-furaldéhyde 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394649 25 g 25g
11384649 5 g 5g
11423324 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10618.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.082 g/mol
5-Nitro-2-furaldehyde was used in the synthesis of a series of 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one derivatives. . It was also used in the synthesis of modified mesoporous silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural can be commonly used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-Nitro-2-furaldéhyde a été utilisé dans la synthèse dʼune série de dérivés 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one. . Il a également été utilisé dans la synthèse de silice mésoparée modifiée (MCM-41). Le -5nitrofurfural peut être utilisé couramment comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 698-63-5
Formule moléculaire C5H3NO4
Numéro MDL MFCD00003230
Clé InChI SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
CID PubChem 12774
ChEBI CHEBI:34459
Nom IUPAC 5-nitrofurane-2-carbalaldéhyde
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furaldehyde
Point de fusion 34°C to 38°C
Densité 1.349
Point d’ébullition 228°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Indice de réfraction 1.59
Quantité 25 g
Beilstein 120539
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Poids moléculaire (g/mol) 141.082
Poids de la formule 141.09
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitro-2-furaldehyde