Learn More
5-Nitro-2-furaldéhyde diacétate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11443687 100 g 100g
11453687 500 g 500g
11463687 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18169.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 92-55-7 | C9H9NO7 | 243.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-55-7
Formule moléculaire C9H9NO7
Poids moléculaire (g/mol) 243.171
Numéro MDL MFCD00003244
Clé InChI HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
CID PubChem 7097
Nom IUPAC Acétate de [acétyloxy-(5-nitrofurane-2-yl)méthyle]
SMILES CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Point de fusion 87°C to 92°C
Quantité 100 g
Beilstein 255089
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 243.17
Pourcentage de pureté ≥98%