Learn More
Diacétate de 5-nitro-2-furaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10791431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10791431 100 g Flacon en verre 100g
13498398 500 g Flacon en verre 500g
13448398 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10791431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165131000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-55-7 | C9H9NO7 | 243.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-55-7
Formule moléculaire C9H9NO7
Poids moléculaire (g/mol) 243.17
Numéro MDL MFCD00003244
Clé InChI HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
CID PubChem 7097
Nom IUPAC Acétate de [acétyloxy-(5-nitrofurane-2-yl)méthyle]
SMILES CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 89.0°C to 93.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 243.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine