Learn More
5-Nitro-2-furaldéhyde, TRC
Code produit 30468191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30468191 5 g
30466425 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30468191 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4959305G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 698-63-5
Formule moléculaire C5 H3 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 141.08
Synonyme 5-Nitro-2-furfural
Nom IUPAC 5-nitrofuran-2-carbaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(C=O)cc1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furaldehyde
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Poids de la formule 141.0062