Learn More
5-Nitro-2-furfuraldazine, TRC
Code produit 30134014
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134014 1 g 1g
30004969 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134014 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4938301G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112537-96-9
Formule moléculaire C10 H6 N4 O6
Poids moléculaire (g/mol) 278.178
Synonyme 5-Nitro-2-furancarboxaldehyde (E,E)-(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazone, USP Nitrofurazone Related Compound A, Nitrofurazone USP Related Compound A, (E,E)-N,N'-Bis[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydrazine, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazone, (E,E)- (9CI), (E,E)-N,N'-Bis[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydrazine (5-Nitrofurfural Azine)
Nom IUPAC (E)-1-(5-nitro-2-furyl)-N-[(E)-(5-nitro-2-furyl)methyleneamino]methanimine
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furfuraldazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H6N4O6/c15-13(16)9-3-1-7(19-9)5-11-12-6-8-2-4-10(20-8)14(17)18/h1-6H/b11-5+,12-6+
Poids de la formule 278.0287
Pourcentage de pureté >95%