Learn More
Acide 5-nitro-2-furoique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11423274
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11423274 5 g 5g
11433274 25 g 25g
11443274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11423274 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10597.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 645-12-5 | C5H3NO5 | 157.081 g/mol
5-Nitro-2-furoic acid was used in the preparation of [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazines and [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazoles. The FT-IR and FT-Raman spectra of 5-Nitro-2-furoic acid has also been studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 5-nitro-2-furoique a été utilisé dans la préparation de [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazines et [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazoles. Les spectres FT-IR et FT-Raman de lʼacide 5-nitro-2-furoique ont également été étudiés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 645-12-5
Formule moléculaire C5H3NO5
Poids moléculaire (g/mol) 157.081
Numéro MDL MFCD00003240
Clé InChI IODMEDPPCXSFLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-2-furoic acid, nitrofurate, 5-nitrofuroic acid, 2-furoic acid, 5-nitro, 5-nitro-2-furancarboxylic acid, 5-nitropyromucate, 5-nitrofurancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro, ccris 1197, 5-nitropyromucic acid
CID PubChem 12577
Nom IUPAC acide 5-nitrofurane-2-carboxylique
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furoic acid
Point de fusion 186°C to 188°C
Quantité 5 g
Beilstein 139373
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 157.08
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Nitro-2-furoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitro-2-furoic acid