Learn More
Acide 5-nitro-2-furoique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443274 100 g 100g
11423274 5 g 5g
11433274 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443274 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10597.22
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 645-12-5 | C5H3NO5 | 157.081 g/mol
5-Nitro-2-furoic acid was used in the preparation of [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazines and [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazoles. The FT-IR and FT-Raman spectra of 5-Nitro-2-furoic acid has also been studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 5-nitro-2-furoique a été utilisé dans la préparation de [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazines et [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazoles. Les spectres FT-IR et FT-Raman de lʼacide 5-nitro-2-furoique ont également été étudiés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-12-5
Formule moléculaire C5H3NO5
Poids moléculaire (g/mol) 157.081
Numéro MDL MFCD00003240
Clé InChI IODMEDPPCXSFLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-2-furoic acid, nitrofurate, 5-nitrofuroic acid, 2-furoic acid, 5-nitro, 5-nitro-2-furancarboxylic acid, 5-nitropyromucate, 5-nitrofurancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro, ccris 1197, 5-nitropyromucic acid
CID PubChem 12577
Nom IUPAC acide 5-nitrofurane-2-carboxylique
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furoic acid
Point de fusion 186°C to 188°C
Quantité 100 g
Beilstein 139373
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 157.08
Pourcentage de pureté ≥98%