Learn More
5-Nitro-2-furonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358455 25 g 25g
11348455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10486.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 59-82-5 | C5H2N2O3 | 138.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-82-5
Formule moléculaire C5H2N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.08
Numéro MDL MFCD00082647
Clé InChI DUJNJLFQOODDNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-2-furonitrile, 5-nitro-2-furancarbonitrile, unii-e63b56v8ya, 2-furancarbonitrile, 5-nitro, 5-nitro-2-cyanofuran, 5-nitro-2-furonitril, 2-nitrofuran-5-carbonitrile, acmc-1an56, 5-nitro-furan-2-carbonitrile, 2-furancarbonitrile,5-nitro
CID PubChem 94881
Nom IUPAC 5-nitrofurane-2-carbonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furonitrile
Point de fusion 61°C to 64°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 123933
Poids de la formule 138.08
Pourcentage de pureté 97%