Learn More
Acide 5-nitro-3-phényl-1H-indole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10673413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10673413 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10673413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH00720DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS 14182-37-7
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C15H10N2O4
Numéro MDL MFCD00054540
Quantité 1 g
Synonyme 5-nitro-3-phenyl-1h-indole-2-carboxylic acid, maybridge1_006411, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-nitro-3-phenyl
Clé InChI BMZNTPXQZKYUKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(C2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 5-nitro-3-phényle-1H-indole-2-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 282.26
CID PubChem 700784
Poids de la formule 282.25
Pourcentage de pureté 97%