Learn More
5-Nitro-8-hydroxyquinoline, TRC
Code produit 30040371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040371 10 g 10g
18060020 100 g 100g
17959829 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040371 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49621510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4008-48-4
Formule moléculaire C9 H6 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.16
Synonyme 8-Quinolinol, 5-nitro-, 5-(Hydroxyl[oxido]amino)-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-oxychinoline, 5-Nitro-8-oxyquinoline, 5-Nitro-8-quinolinol, 5-Nitrox, 5-Nitroxine, 5NOK, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline, A 82, BAS 58, NSC 74947, NSC 74948, Nibiol, Nitroxolin, Nitroxoline, Noxibiol
Nom IUPAC 5-nitroquinoline-8-ol
SMILES Oc1ccc(c2cccnc12)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitroxoline
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Poids de la formule 190.0378