Learn More
5-nitro-m-xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312047 10 g 10g
11322047 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07762.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 99-12-7 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
5-Nitro-m-xylene was used in aerobic oxidation of aromatic anilines to aromatic azo compounds using gold nanoparticles supported on TiO2 as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-nitro-m-xylène a été utilisé dans l’oxydation aérobie des anilines aromatiques en composés azoïques aromatiques à l’aide de nanoparticules d’or prises en charge par le TiO2 en tant que catalyseur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les bases fortes, les agents réducteurs forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-12-7
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007269
Clé InChI BYFNZOKBMZKTSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-m-xylene, 3,5-dimethylnitrobenzene, 3,5-dimethyl-1-nitrobenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-nitro, nitroxylol, m-xylene, 5-nitro, unii-5hvw2qtf0d, ccris 3121, 5hvw2qtf0d, 5-nitro-m-xylol
CID PubChem 7426
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-5-nitrobenzène
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-m-xylene
Point de fusion 69°C to 73°C
Point d’ébullition 273°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3447
Beilstein 1936130
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.