Learn More
Acide 5-nitroanthranilique, TRC
Code produit 30478384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478384 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4919105G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
CAS 616-79-5
Formule moléculaire C7 H6 N2 O4
Quantité 5 g
Synonyme 2-Amino-5-nitrobenzoic Acid, 5-Nitroanthranilic Acid, NSC 16208, NSC 63867
Formule InChI InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 2-amino-5-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.13
Poids de la formule 182.0328