Learn More
5-Nitroanthranilonitrile, TRC
Code produit 30473484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473484 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4919331G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitroanthranilonitrile
CAS 17420-30-3
Formule moléculaire C7H5N3O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c8-4-5-3-6(10(11)12)1-2-7(5)9/h1-3H,9H2
SMILES Nc1ccc(cc1C#N)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-amino-5-nitrobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Poids de la formule 163.0382