Learn More
5-Nitrobenzène-1,3-Acide Dicarboxylique, TRC
Code produit 17991915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991915 50 g 50g
17984755 10 g 10g
17940445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17991915 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49479050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-88-2
Formule moléculaire C8 H5 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 211.13
Synonyme 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid
Nom IUPAC acide 5-nitrobenzène-1,3-dicarboxylique
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-isophthalic acid
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Poids de la formule 211.0117