Learn More
5-nitrobenzimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458793 250 g 250g
11448793 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458793 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10524.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-52-0 | C7H5N3O2 | 163.14 g/mol
5-Nitrobenzimidazole is used as sensitive reagents determinating of bismuth, cadmium, copper,and rubber antioxidant. It also used as photographic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-nitrobenzimidazole est utilisé comme réactifs sensibles déterminant le bismuth, le cadmium, le cuivre et le caoutchouc antioxydant. Il est également utilisé comme matériel photographique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau. (0,5 g/l à 25°C). Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-52-0
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.14
Numéro MDL MFCD00005604
Clé InChI XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrobenzimidazole, 6-nitrobenzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole, 5-nitro-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-nitro, 1h-benzimidazole, 6-nitro, 6-nitro-benzimidazole, 5 6-nitrobenzimidazole, benzimidazole, 5-nitro, benzimidazole, 6-nitro
CID PubChem 7195
Nom IUPAC 6-nitro-1H-benzimidazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrobenzimidazole
Point de fusion 207°C to 211°C
Quantité 250 g
Beilstein 7926
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water. (0.5g/L at 25°C). Soluble in methanol.
Poids de la formule 163.14
Pourcentage de pureté ≥98%