Learn More
5-Nitrobenzimidazole, TRC
Code produit 30470185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470185 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470185 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4947951G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrobenzimidazole
CAS 94-52-0
Formule moléculaire C7H5N3O2
Quantité 1 g
Synonyme 1H-Benzimidazole','5-nitro- (9CI), Benzimidazole','5(or 6)-nitro- (6CI,7CI), Benzimidazole','5-nitro- (8CI), 5(6)-Nitrobenzimidazole, 5-Nitro-1H-benzimidazole, 5-Nitrobenzimidazole, 6-Nitro-1H-benzimidazole, 6-Nitrobenzimidazole, NSC 3068, NSC 58858
Formule InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2nc[nH]c2c1
Nom IUPAC 6-nitro-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 163.14
Poids de la formule 163.0382