Learn More
5-nitrobenzothiazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456437 1 g 1g
15466437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33594.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2942-07-6 | Molecular Formula: C12H18ClNO2 | Molecular Weight: 243.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2942-07-6
Numéro MDL MFCD00085891
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrobenzothiazole
Point de fusion 157°C to 162°C
Formule moléculaire C12H18ClNO2
Quantité 1 g
Synonyme benzoylcholine chloride, 2-hydroxyethyl trimethylammonium chloride benzoate, choline, chloride, benzoate, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, 2-benzoyloxyethyltrimethylammonium chloride, 2-benzoyloxy ethyl trimethylazanium chloride, 2-benzyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, 2-benzyloxy-n,n,n-trimethylethanaminimum chloride, ammonium, 2-hydroxyethyl trimethyl-, chloride, benzoate, 2-trimethylamino ethyl benzoate, chloride
Clé InChI QVFHQENRNSAHEK-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1.[Cl-]
Nom IUPAC 2-benzoyloxyéthyl(triméthyl)azane ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 243.73
CID PubChem 76298
Poids de la formule 180.18
Pourcentage de pureté 96%