Learn More
5-nitrohexahydropyrimidine-2,4,6-trione hydrate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitrohexahydropyrimidine-2, 4, 6-trione hydrate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 50 g |
| Nom IUPAC | 5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione;hydrate |
| Poids de la formule | 191.1 |
| Pourcentage de pureté | 97% |