Learn More
5-Nitroisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471507 25 g 25g
11461507 5 g 5g
11481507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24962.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 611-09-6 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-09-6
Formule moléculaire C8H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.13
Numéro MDL MFCD00005720
Clé InChI UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione
CID PubChem 4669250
Nom IUPAC 5-nitro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitroisatin
Point de fusion ∼252°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 180223
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 98%