Learn More
Acide 5-nitroisophtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479203
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479203 100 g 100g
11489203 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479203 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11696.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 618-88-2 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
5-Nitroisophthalic acid is used as an intermediate of medicine compound and as a disperser in dyes. It is used as an intermediate in organic synthesis,agrochemical,pharmaceutical and dyestuffs etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-nitroisophtalique est utilisé comme intermédiaire de composé médical et comme dispersant dans les colorants. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique, agrochimique, pharmaceutique, les colorants, etc.
Solubilité
Soluble dans l’eau .1.5 g/l à 20°C
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-88-2
Formule moléculaire C8H5NO6
Poids moléculaire (g/mol) 211.129
Numéro MDL MFCD00007254
Clé InChI NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitroisophthalic acid, 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro, 5-nitroisophthalicacid, 5-nitro-m-phthalic acid, unii-g7rz7lc76u, isophthalic acid, 5-nitro, 1-nitrobenzene-3,5-dicarboxylic acid, g7rz7lc76u
CID PubChem 12069
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitroisophthalic acid
Point de fusion 260°C to 264°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 1976587
Informations sur la solubilité Soluble in water.1.5g/L at 20°C
Poids de la formule 211.13
Pourcentage de pureté 98%