Learn More
5-Nitroisoquinoléine, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11498186
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498186 5 g 5g
11408196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15311.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-32-9
Formule moléculaire C9H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.159
Numéro MDL MFCD00006905
Clé InChI PYGMPFQCCWBTJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoquinoline, 5-nitro, 5-nitro-isoquinoline, 5-nitro isoquinoline, 5-nitroisochinolin, pubchem6272, maybridge1_001820, acmc-1av1q, 5-nitroisoquinoline, pygmpfqccwbtjq-uhfffaoysa
CID PubChem 69085
Nom IUPAC 5-nitroisoquinoléine
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitroisoquinoline
Point de fusion 106°C to 110°C
Quantité 5 g
Beilstein 134858
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté ≥98%