Learn More
5-Nitroisoquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitroisoquinoline |
| CAS | 607-32-9 |
| Formule moléculaire | C9 H6 N2 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-11(13)9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2cnccc12 |
| Nom IUPAC | 5-nitroisoquinoléine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.16 |
| Poids de la formule | 174.0429 |