Learn More
5-Nitropyridin-2(1H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitropyridin-2(1H)-one |
| CAS | 5418-51-9 |
| Formule moléculaire | C5H4N2O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-Nitro-2-hydroxypyridine, 5-Nitro-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-5-nitropyridine, 5-Nitro-2-pyridinol, 5-Nitro-2-pyridinone, 5-Nitro-2-pyridone, NSC 10478, NSC 165495, NSC 165496, NSC 9454 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5-2-1-4(3-6-5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8) |
| SMILES | [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | 5-nitro-1H-pyridin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.1 |
| Poids de la formule | 140.0222 |