Learn More
5-Nitropyridine-3,4-diamine (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitropyridine-3,4-diamine |
| CAS | 4318-68-7 |
| Formule moléculaire | C5H6N4O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6N4O2/c6-3-1-8-2-4(5(3)7)9(10)11/h1-2H,6H2,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1cncc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 5-nitropyridine-3,4-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.13 |
| Poids de la formule | 154.0491 |