Learn More
5-Nitrosalicylaldéhyde, TRC
Code produit 30474253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474253 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474253 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52095050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrosalicylaldehyde
CAS 97-51-8
Formule moléculaire C7H5NO4
Quantité 50 g
Synonyme 6-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 881, NSC 97387, 2-Formyl-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 5-Nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Nitrosalicylaladhyde, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(cc1C=O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-nitrobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Poids de la formule 167.0219