Learn More
Acide 5-nitrosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469913 5 g 5g
11479913 25 g 25g
11354649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13010.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
5-Nitrosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-nitrosalicylique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire organique et pharmaceutique important.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 1 g/1475 ml.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-97-9
Formule moléculaire C7H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 183.119
Numéro MDL MFCD00007338
Clé InChI PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
CID PubChem 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrosalicylic acid
Point de fusion 228°C to 236°C
Densité 1.65
Quantité 5 g
Beilstein 2213719
Merck Index 14,6632
Informations sur la solubilité Soluble in water 1g/1475ml .
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 98%