Learn More
Acide 5-nitrosalicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10703151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703151 250 g Flacon en plastique 250g
10237320 5 g Flacon en verre 5g
10309070 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10703151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 300482500
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-97-9
Formule moléculaire C7H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 183.12
Numéro MDL MFCD00007338
Clé InChI PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
CID PubChem 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrosalicylic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 228°C to 231°C
Couleur Beige / jaune à marron / orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire O2NC6H3(OH)COOH
Quantité 250 g
Beilstein 10, 116
Merck Index 15, 6718
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/1475mL in water. Other solubilities: more soluble in hot water,very soluble in ethanol,ether,acetone
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide