Learn More
Ester méthylique de l'acide 5-nitrosalicylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 17302-46-4 |
| Formule moléculaire | C8H7NO5 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-nitrobenzoate, Methyl 5-Nitro-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Nitrosalicylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)6-4-5(9(12)13)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-hydroxy-5-nitrobenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.14 |
| Poids de la formule | 197.0324 |