Learn More
5-Nitroso-2,4,6-triaminopyrimidine, TRC
Code produit 30479422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30479422 50 g
30464552 1 g
30472308 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30479422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN54697550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1006-23-1
Formule moléculaire C4 H6 N6 O
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Synonyme 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Triamterene Imp. A (EP), Nitrosotriaminopyrimidine
Nom IUPAC 5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine
SMILES Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrosotriaminopyrimidine
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
Poids de la formule 154.0603