Learn More
5-Nitrothiophène-2-carbonitrile, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317526 5 g 5g
11307526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11058.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16689-02-4 | C5H2N2O2S | 154.143 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16689-02-4
Formule moléculaire C5H2N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 154.143
Numéro MDL MFCD00052401
Clé InChI FLYONFCGDKAMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-2-thiophenecarbonitrile, 5-cyano-2-nitrothiophene, 2-cyano-5-nitrothiophene, 5-nitrothiophene-2-carbonitirile, 5-nitro-thiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-nitro, zlchem 478, maybridge1_005980, 5-nitro-2-cyanothiophene, acmc-209dv8
CID PubChem 519294
Nom IUPAC 5-nitrothiophène-2-carbonitrile
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
Point de fusion 43°C to 45°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 123934
Poids de la formule 154.15
Pourcentage de pureté ≥98%