Learn More
5-Nitrothiophène-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11381297 25 g 25g
11371297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01493.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4521-33-9 | C5H3NO3S | 157.143 g/mol
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde is used as a chemical for protoemics research as well as the synthesis of 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl) quinazolin-4-(1H)-ones1 and various novel oxime ether derivatives which are anti-protozoan agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-nitrothiophène-2-carboxaldéhyde est utilisé comme produit chimique pour la recherche protéomique ainsi que pour la synthèse de 2,3-dihydro-5-2-nitro-2-thiényl) quinazoline-4-(1H)-ones1 et de divers nouveaux dérivés de lʼoxyme éther qui sont des agents anti-protozoaires.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4521-33-9
Formule moléculaire C5H3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 157.143
Numéro MDL MFCD00005433
Clé InChI CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-nitro-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrothiophene-2-aldehyde, thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, pubchem15668, 5-nitrothiophen aldehyde, 5-nitro-2-formyl-thiophene
CID PubChem 78281
Nom IUPAC 5-nitrothiophène-2-carbaldéhyde
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
Point de fusion 72°C to 76°C
Quantité 25 g
Beilstein 120540
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 157.15
Pourcentage de pureté 98%