Learn More
5-Acide nitrothiophène-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472199 100 g 100g
15452199 5 g 5g
15462199 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15472199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64821.22
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6317-37-9 | C5H3NO4S | 173.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6317-37-9
Formule moléculaire C5H3NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 173.142
Numéro MDL MFCD00159552
Clé InChI UNEPVPOHGXLUIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrothiophene-2-carboxylic acid, 5-nitro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro-2-thenoic acid, 5-nitrothiophene-2-carboxylicacid, 5-nitro-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, 2-carboxy-5-nitrothiophene, pubchem5568, acmc-1b47f, 5-nitrothiophene-2-carboxylic
CID PubChem 80591
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 154°C to 159°C
Couleur Jaune
Quantité 100 g
Beilstein 139665
Poids de la formule 173.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide