Learn More
5-nitrothiophène-3-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10354142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10354142 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10354142 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur DFP00020DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrothiophene-3-carbonitrile
CAS 42137-23-5
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H2N2O2S
Numéro MDL MFCD00052580
Quantité 1 g
Synonyme 2-nitrothiophene-4-carbonitrile, acmc-1aogv, maybridge1_003117, 2-nitro-4-cyanothiophene, 4-cyano-2-nitrothiophene, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile, nacmzlgghmpmkq-uhfffaoysa, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile #, 5-nitro-thiophene-3-carbonitrile, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile; 2-nitro-4-cyanothiophene; 2-cyano-4-nitrothiophene
Clé InChI NACMZLGGHMPMKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CS1)C#N
Nom IUPAC 5-nitrothiophene-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
CID PubChem 142579
Poids de la formule 154.15
Pourcentage de pureté 97%