Learn More
Acide 5-nitrothiophène-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10009441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10009441 250 mg 250mg
10653213 1 g 1g
10182744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10009441 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur DFP00046CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 40357-96-8
Formule moléculaire C5H3NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 173.142
Numéro MDL MFCD00052582
Clé InChI VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
CID PubChem 2777267
SMILES C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitrothiophene-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 173.15
Pourcentage de pureté 97%